4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC1644-5GEA
118
EUR
APOSPC1644-5G
APOSPC1644-25G
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure 96%
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₄ Molekulargewicht: 183,93 Schmelzpunkt: 236…240 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01114671 CAS-Nummer: 120153-08-4 |