Kalium(4-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC1703-1GEA
43.7
EUR
APOSPC1703-1G
APOSPC1703-5G
Kalium(4-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₆BF₃KNO Molekulargewicht: 227,03 Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115758 CAS-Nummer: 850623-63-1 |