4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC1773-1GEA 97.4 EUR
APOSPC1773-1G
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BF₃O₃
Molekulargewicht: 233,98 g/mol
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363789
CAS-Nummer: 871329-83-8