Kalium(4-(phenylaminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200145-1G
PC200145-5G
APOSPC200145-1GEA
87.3
EUR
APOSPC200145-1G
APOSPC200145-5G
Kalium(4-(phenylaminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(phenylaminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₃H₁₀BF₃KNO Molekulargewicht: 303,13 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11977719 CAS-Nummer: 912350-01-7 |