Ethyl-3-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC200212-5GEA 425 EUR
APOSPC200212-5G APOSPC200212-1G APOSPC200212-500MG
Ethyl-3-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-3-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1135283-40-7