5-Brom-2-(4-fluorphenyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC200356-1GEA 727 EUR
APOSPC200356-1G APOSPC200356-500MG
5-Brom-2-(4-fluorphenyl)pyridin
5-Brom-2-(4-fluorphenyl)pyridin
Formel: C₁₁H₇BrFN
Molekulargewicht: 252,0824 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100950
CAS-Nummer: 463336-07-4