Kaliumethyltrifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC200381-1GEA
75.7
EUR
APOSPC200381-1G
Kaliumethyltrifluoroborat
Potassium ethyltrifluoroborate
Formel:
C₂H₅BF₃K Molekulargewicht: 135,9656 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04112713 CAS-Nummer: 44248-07-9 |