1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluor-2,4-heptandion 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC2151-1GEA
58.2
EUR
APOSPC2151-1G
APOSPC2151-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluor-2,4-heptandion 97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formel:
C₇H₂F₁₀O₂ Molekulargewicht: 308,08 g/mol Siedepunkt: 98…100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040961 CAS-Nummer: 20583-66-8 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |