2-(Trifluormethylthio)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC2364-1GEA 361 EUR
APOSPC2364-1G
2-(Trifluormethylthio)benzylamin 98%
2-(Trifluormethylthio)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
UN-Nummer: 3267
ADR: 8,III