2,4,5-Trifluoriodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC2700-1GEA 12.6 EUR
APOSPC2700-1G APOSPC2700-25G APOSPC2700-5G
2,4,5-Trifluoriodbenzol
2,4,5-Trifluoriodbenzol
Formel: C₆H₂F₃I
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973898
CAS-Nummer: 17533-08-3