3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC2826-1GEA
14.7
EUR
APOSPC2826-1G
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molekulargewicht: 172,13 g/mol Schmelzpunkt: 105…109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042476 CAS-Nummer: 140675-42-9 |