2-Methyl-5-(trifluormethoxy)zimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302082-1GEA 98.9 EUR
APOSPC302082-1G
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)zimtsäure 97%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)zimtsäure
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Molekulargewicht: 246,18 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399793
CAS-Nummer: 1262019-25-9