2,4-Dibrom-5-(trifluormethoxy)anisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302156-1GEA
30.6
EUR
APOSPC302156-1G
APOSPC302156-25G
APOSPC302156-5G
2,4-Dibrom-5-(trifluormethoxy)anisol 97%
2,4-Dibrom-5-(trifluormethoxy)anisol
Formel:
C₈H₅Br₂F₃O₂ Molekulargewicht: 349,93 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201036 CAS-Nummer: 1373920-68-3 |