2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302245-1GEA 136 EUR
APOSPC302245-1G
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₁H₈F₄O₂
Molekulargewicht: 248,17 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687201
CAS-Nummer: 1324063-28-6