2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302260-1G
APOSPC302260-1GEA 150 EUR
APOSPC302260-1G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin 98%
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molekulargewicht: 205,18 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832323
CAS-Nummer: 1017778-95-8