3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302312-1GEA 0 EUR
APOSPC302312-1G
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molekulargewicht: 189,18 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213553
CAS-Nummer: 292151-97-4