2-Methyl-3-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302469-1GEA
118
EUR
APOSPC302469-1G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Methyl-3-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₉H₉F₃O Molekulargewicht: 190,16 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832284 CAS-Nummer: 1017778-02-7 |