2-Methyl-5-(trifluormethoxy)anisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302471-5GEA
632
EUR
APOSPC302471-5G
APOSPC302471-1G
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)anisol 97%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)anisol
Formel:
C₉H₉F₃O₂ Molekulargewicht: 206,16 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18399698 CAS-Nummer: 1261444-86-3 |