3-(3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302506-1GEA 171 EUR
APOSPC302506-1G
3-(3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₃
Molekulargewicht: 268,62 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025398
CAS-Nummer: 916420-74-1