3-(4-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302515-1GEA 109 EUR
APOSPC302515-1G
3-(4-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(4-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₈F₄O₃
Molekulargewicht: 252,16
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09999449
CAS-Nummer: 1240256-80-7