3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC302554-10GEA
0
EUR
APOSPC302554-10G
APOSPC302554-5G
APOSPC302554-1G
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄O Molekulargewicht: 273,02 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18783226 CAS-Nummer: 86256-51-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |