4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC302591-1GEA
161
EUR
APOSPC302591-1G
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄O Molekulargewicht: 273,02 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687175 CAS-Nummer: 1323966-22-8 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |