5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302613-1GEA 171 EUR
APOSPC302613-1G
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molekulargewicht: 221,57 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11519364
CAS-Nummer: 1092461-25-0