2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302655-5GEA
127
EUR
APOSPC302655-5G
APOSPC302655-1G
APOSPC302655-10G
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660270 CAS-Nummer: 25922-43-4 |