2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302675-1GEA
37.9
EUR
APOSPC302675-1G
APOSPC302675-5G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzamid 98%
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₅ClF₃NO Molekulargewicht: 223,58 g/mol Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025362 CAS-Nummer: 916420-45-6 |