2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302818-1GEA 58.2 EUR
APOSPC302818-1G
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid 97%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399714
CAS-Nummer: 1261828-46-9