3-Fluor-5-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC302847-1GEA
373
EUR
APOSPC302847-1G
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)anilin
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅F₄NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18783229 CAS-Nummer: 1352999-96-2 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |