4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC302974-10GEA
299
EUR
APOSPC302974-10G
APOSPC302974-5G
APOSPC302974-1G
4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzoesäure 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆ClFO₃ Molekulargewicht: 204,59 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687204 CAS-Nummer: 1169870-80-7 |