2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC303133-1GEA
0
EUR
APOSPC303133-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₈H₈F₃NO₂ Molekulargewicht: 207,15 g/mol Schmelzpunkt: 37…39 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832304 CAS-Nummer: 131395-23-8 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |