4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3068-250MG
APOSPC3068-250MGEA 17.6 EUR
APOSPC3068-250MG
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molekulargewicht: 219,95 g/mol
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095346
CAS-Nummer: 313546-16-6