5-Brom-2-ethoxybenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3098-1GEA 19 EUR
APOSPC3098-1G APOSPC3098-25G APOSPC3098-5G
5-Brom-2-ethoxybenzotrifluorid 98%
5-Brom-2-ethoxybenzotrifluorid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Molekulargewicht: 269,06 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059521
CAS-Nummer: 914635-58-8