2-Chlor-6-fluor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC31540-5GEA
473
EUR
APOSPC31540-5G
APOSPC31540-1G
2-Chlor-6-fluor-3-nitrobenzonitril
2-Chlor-6-fluor-3-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₂ClFN₂O₂ Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053834 CAS-Nummer: 226419-18-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |