Ethylchlorfluoracetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC3180-5GEA
17.6
EUR
APOSPC3180-5G
APOSPC3180-100G
APOSPC3180-25G
Ethylchlorfluoracetat 97%
Ethylchlorfluoracetat
Formel:
C₄H₆ClFO₂ Molekulargewicht: 140,54 g/mol Siedepunkt: 128…130 °C Dichte: 1,225 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 44 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039333 CAS-Nummer: 401-56-9 EINECS: 206-930-5 UN-Nummer: 2920 ADR: 8+3,II |