Ethyldibromfluoracetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC3185-100GEA 575 EUR
APOSPC3185-100G APOSPC3185-25G
Ethyldibromfluoracetat 97%
Ethyldibromfluoracetat
Formel: C₄H₅Br₂FO₂
Molekulargewicht: 263,89 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/33mmHg
Dichte: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042068
CAS-Nummer: 565-53-7
UN-Nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III