3-Fluor-2-iodbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC32731-5GEA
137
EUR
APOSPC32731-5G
APOSPC32731-25G
APOSPC32731-1G
3-Fluor-2-iodbenzoesäure
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ Molekulargewicht: 266,0100 g/mol Schmelzpunkt: 152…154 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07774249 CAS-Nummer: 387-48-4 |