Kaliumvinyltrifluoroborat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC3373-25GEA
81.5
EUR
APOSPC3373-25G
APOSPC3373-100G
APOSPC3373-5G
Kaliumvinyltrifluoroborat 97%
Kaliumvinyltrifluoroborat
Formel:
C₂H₃BF₃K Molekulargewicht: 133,95 g/mol Schmelzpunkt: 226…230 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093335 CAS-Nummer: 13682-77-4 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |