N-Fluorbenzolsulfonimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC3487-1KGEA
0
EUR
APOSPC3487-1KG
APOSPC3487-100G
APOSPC3487-500G
APOSPC3487-25G
N-Fluorbenzolsulfonimid 98%
N-Fluorbenzolsulfonimid
Electrophilic fluorinating agent. Ask for tech. literature .60.2mg/g active fluorine. Solubility: THF 0.24g/ml; CH2Cl2 0.4g/ml; CH3CN 0.25g/ml; Toluene 0.09g/ml.
Formel:
C₁₂H₁₀FNO₄S₂ Molekulargewicht: 315,34 g/mol Schmelzpunkt: 110…118 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144885 CAS-Nummer: 133745-75-2 |