2-Brom-N-cyclopropyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3494-1GEA
357
EUR
APOSPC3494-1G
2-Brom-N-cyclopropyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
2-Brom-N-cyclopropyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₉BrF₃NO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878380 CAS-Nummer: 957062-79-2 |