3-(2-Bromphenyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3652-1GEA
176
EUR
APOSPC3652-1G
3-(2-Bromphenyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(2-Bromophenyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₄H₈BrFN₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878375 CAS-Nummer: 1000339-25-2 |