Ethyl-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3679-25GEA 217 EUR
APOSPC3679-25G APOSPC3679-5G
Ethyl-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetat 96%
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
Molekulargewicht: 232,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779351
CAS-Nummer: 721-63-1