2,4-Diamino-5-fluorchinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoro-2,4-diaminoquinazoline
PC4099-5G
APOSPC4099-5GEA 157 EUR
APOSPC4099-5G
2,4-Diamino-5-fluorchinazolin
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₇FN₄
Molekulargewicht: 178.17 g/mol
Schmelzpunkt: 245…248 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221785
CAS-Nummer: 119584-70-2