5-Fluor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC412027-25GEA
1190
EUR
APOSPC412027-25G
APOSPC412027-1G
APOSPC412027-5G
5-Fluor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure 95%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₇BFNO₃ Molekulargewicht: 170,9300 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD06657887 CAS-Nummer: 1043869-98-2 |