4-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC412070-5GEA 71.3 EUR
APOSPC412070-5G
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₂
Molekulargewicht: 272,0712 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863924
CAS-Nummer: 214360-65-3