3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC412492-1GEA
91.6
EUR
APOSPC412492-1G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Molekulargewicht: 207,92 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08706261 CAS-Nummer: 864759-68-2 |