4-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC430510-1GEA 149 EUR
APOSPC430510-1G
4-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
4-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Molekulargewicht: 246,0420 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784403
CAS-Nummer: 871125-82-5