Ethyl-4-chlor-6-fluorchinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC430527-500MGEA 200 EUR
APOSPC430527-500MG
Ethyl-4-chlor-6-fluorchinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-chlor-6-fluorchinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₉ClFNO₂
Molekulargewicht: 253,66 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173350
CAS-Nummer: 77779-49-8