2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC4396-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4396-1G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin
Formel: C₄H₄F₇N
Molekulargewicht: 199,07 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C
Dichte: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014817
CAS-Nummer: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III