1-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC4580-25GEA
14.7
EUR
APOSPC4580-25G
APOSPC4580-500G
APOSPC4580-100G
1-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzol
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄ClF₃O Molekulargewicht: 196,5543 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840206 CAS-Nummer: 450-96-4 |