3,4-Difluor-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC48321-25GEA
245
EUR
APOSPC48321-25G
APOSPC48321-5G
3,4-Difluor-o-toluylsäure
3,4-Difluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molekulargewicht: 172,13 g/mol Schmelzpunkt: 152…156 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07777153 CAS-Nummer: 157652-31-8 |