4-Fluorphenylsulfurpentafluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC49105-1GEA
132
EUR
APOSPC49105-1G
4-Fluorphenylsulfurpentafluorid 95%
4-Fluorphenylsulfurpentafluorid
Formel:
C₆H₄F₆S Molekulargewicht: 222,15 g/mol Siedepunkt: 103 °C Dichte: 1,575 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 48 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16817601 CAS-Nummer: 1063625-86-4 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...